8-Quinolinol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
Synonymer:
8-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20261.0250
8.20261.1000
8.20261.9025
8.20261.0250EA
655
NOK
8.20261.0250
8.20261.1000
8.20261.9025
8-Quinolinol for syntese, Sigma-Aldrich®
8-Quinolinol
Formel:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Kokepunkt: 267 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 71,2 °C Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006807 CAS-nummer: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 FN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 13,04869 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 0.56 g/l (20 °C) |
Melting Point | 72.5 - 74.0 °C |
Molar Mass | 145.16 g/mol |
Boiling Point | 267 °C (1013 hPa) |