8-Quinolinol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 8-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20261.0250 8.20261.1000 8.20261.9025
8.20261.0250EA 655 NOK
8.20261.0250 8.20261.1000 8.20261.9025
8-Quinolinol for syntese, Sigma-Aldrich®
8-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Kokepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 71,2 °C
Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006807
CAS-nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.56 g/l (20 °C)
Melting Point 72.5 - 74.0 °C
Molar Mass 145.16 g/mol
Boiling Point 267 °C (1013 hPa)