Kinolin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
132190010 132195000 132190025 132190100
ACRO132190010EA 1825 NOK
ACRO132190010 ACRO132195000 ACRO132190025 ACRO132190100
Kinolin 96%
Kinolin
Formel: C₉H₇N
MW: 129.16 g/mol
Kokepunkt: 237 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –15 °C
Tetthet: 1.095 g/cm³
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006736
CAS-nummer: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
FN: 2656
ADR: 6.1 III
Merck Indeks: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %