Quinaldin 95+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
132172500 132170010
ACRO132172500EA 1250 NOK
ACRO132172500 ACRO132170010
Quinaldin 95+%
Quinaldin
Formel: C₁₀H₉N
Kokepunkt: 248 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –2 °C
Tetthet: 1,058 g/cm³
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006756
CAS-nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Indeks: 12,08228
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown-yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g