Quinaldin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 2-Methylquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05805.0100 8.05805.0250
8.05805.0100EA 857 NOK
8.05805.0100 8.05805.0250
Quinaldin for syntese, Sigma-Aldrich®
Quinaldin
Formel: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Kokepunkt: 247,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2 °C
Tetthet: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006756
CAS-nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Indeks: 12,08228
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -2 °C
Molar Mass 143.18 g/mol
Boiling Point 246.9 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.6126 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)