6-Methylquinoline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
295141000
295140250
295140050
ACRO295141000EA
2750
NOK
ACRO295141000
ACRO295140250
ACRO295140050
6-Methylquinoline 98%
6-Methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉N MW: 143,19 g/mol Kokepunkt: 256…260 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: -22,2 °C Tetthet: 1,06 g/cm³ Flash punkt: >113 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006804 CAS-nummer: 91-62-3 EINECS: 202-084-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |