Bromsyklopropan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cyclopropyl bromide
111640050 111640250
ACRO111640050EA 640 NOK
ACRO111640050 ACRO111640250
Bromsyklopropan 99%
Bromsyklopropan
Formel: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Kokepunkt: 67…69 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,51 g/cm³
Flash punkt: –7 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001271
CAS-nummer: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.93 to 0.98
BSC Certification Pass