Syklobutanon 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
110930010 110930050 110930250
110930010.EA 880 NOK
110930010. 110930050. 110930250.
Syklobutanon 98+%
Syklobutanon
Formel: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Kokepunkt: 99 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50.9 °C
Tetthet: 0.93 g/cm³
Flash punkt: 10 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001332
CAS-nummer: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
FN: 1224
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %