Syklopentanon for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02670.0250 8.02670.1000 8.02670.2500
8.02670.0250EA 809 NOK
8.02670.0250 8.02670.1000 8.02670.2500
Syklopentanon for syntese, Sigma-Aldrich®
Syklopentanon
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –58 °C
Tetthet: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 31 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001409
CAS-nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
FN: 2245
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,02771
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -58 °C
Molar Mass 84.11 g/mol
Boiling Point 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.5 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.8 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 445 °C
Hill Formula C5H8O