1,3-Syklopentandion 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Cyclopentane-1,3-dione
175720050 175720250
ACRO175720050EA 1850 NOK
ACRO175720050 ACRO175720250
1,3-Syklopentandion 99%
1,3-Syklopentandion
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Smeltepunkt: 148…153 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001405
CAS-nummer: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %