1,4-SyKloheksandion 98%
Leverandør: Thermo Scientific
154830100 154830500 154832500
ACRO154830100EA 525 NOK
ACRO154830100 ACRO154830500 ACRO154832500
1,4-SyKloheksandion 98%
1,4-SyKloheksandion
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Kokepunkt: 112 °C (26hPa)
Smeltepunkt: 76…80 °C
Tetthet: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 132 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001606
CAS-nummer: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %