Syklobutankarboksyl syre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
110900050 110900250 110901000
ACRO110900050EA 425 NOK
ACRO110900050 ACRO110900250 ACRO110901000
Syklobutankarboksyl syre 98%
Syklobutankarboksyl syre
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³
Flash punkt: 83 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001323
CAS-nummer: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %