Syklopentankarboksyl syre 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
111490250 111491000
ACRO111490250EA 1175 NOK
ACRO111490250 ACRO111491000
Syklopentankarboksyl syre 98+%
Syklopentankarboksyl syre
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 4 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001371
CAS-nummer: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %