Syklopropankarboksyl syre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
111620250 111621000 111620050
ACRO111620250EA 535 NOK
ACRO111620250 ACRO111621000 ACRO111620050
Syklopropankarboksyl syre 98%
Syklopropankarboksyl syre
Formel: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Kokepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 17…19 °C
Tetthet: 1,085 g/cm³
Flash punkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001287
CAS-nummer: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorbance ≤0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane)
Composition 2.5 to 21.0 % (Linoleic acid)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤20.0 meq O2/kg