Syklopropankarboksyl syre ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
A14215.0B
A14215.18
A14215.30
A14215.0BEA
6850
NOK
A14215.0B
A14215.18
A14215.30
Syklopropankarboksyl syre ≥98%
Syklopropankarboksyl syre
Purity: 98%
CAS No.: 1759-53-1
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: 5°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 969839
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001287
Formel:
C₄H₆O₂ MW: 86,09 g/mol Kokepunkt: 182…184 °C Smeltepunkt: 5 °C Tetthet: 1,086 Flash punkt: 71 °C (159 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00001287 CAS-nummer: 1759-53-1 EINECS: 217-162-5 FN: 3265 ADR: 8,II |