VWR®, Bad og lokk, rustfritt stål med MX-temperaturkontroller
Leverandør: VWR Collection
462-0213EA 34900 NOK
462-0213 462-0212 462-0211
VWR®, Bad og lokk, rustfritt stål med MX-temperaturkontroller
Bad Vannbad, sirkulasjon
Rustfritt stålbad med brukervennlig MX temperaturregulator med tre kontrollknapper og instruksjoner på skjermen.
  • Stort EasyView™ LCD-display med alarm eller feilvarslingsikoner og tekstforslag og menyer på engelsk
  • Øvre og nedre temperaturgrenser som kan justeres av brukeren, og alarm ved lavt væskenivå
  • Trykkpumpe med én enkelt hastighet
  • Innebygd pumpe og varmespolebeskyttelse
  • Ettpunktskalibrering
Maksimale pumpekapasiteter:
11,9 L/min, 120 mbar
RT = Ambient
The convenient slide control enables the flow rate to be easily adjusted. Baths can be used for external circulation, the controller bridge, made from chemically resistant DuraTop™, is easily removed to clean the tank.
10 and 20 litre models have an opening with lid for optional cooling coil, which is ideal for set points near ambient temperature.
Sertifiseringer: Oppfyller kravene i DIN 12876-1, sikkerhetsklasse I
Leveringsinformasjon: Leveres med dekke til bad.