Sikkerhetskabinetter for mikrobiologi, klasse II, Bio II Advance Plus
Leverandør: Azbil Telstar Technologies
1607686 1643632 1694321
TELR1607686EA 0 NOK
TELR1607686 TELR1643632 TELR1694321
Sikkerhetskabinetter for mikrobiologi, klasse II, Bio II Advance Plus
Avtrekksskap og kabinetter Sikkerhetskabinetter
Bio II Advance Plus er utviklet for å gjøre bruken enkel, komfortabel og trygg for brukeren, prøven og omgivelsene samt gjøre kabinettet minst mulig. Bio II Advance Plus har den beste balansen mellom ytre mål og et nyttig arbeidsområde: Det er bare 759 mm bredt og 1260 mm høyt. Bio II Advance Plus har et arbeidsvolum på 340 dm³. Denne serien er utviklet for å gi det beste tilgjengelige biologiske sikkerhetskabinettet i klasse II, mens det gir praktisk ergonomi, arbeidsforhold uten støy, enkel rengjøring, lavere energiforbruk, enkel service og enkelt vedlikehold.
  • Det nyskapende og originale skyvevinduet er utformet for å justeres enkelt via en arbeidsåpning på 200 mm med bare én hånd
  • Kontrollpanel med internasjonal fargekode for å vise statusen til kabinettet. Hovedskjermen viser nivået av tetning i filteret og den lagdelte strømhastigheten
  • Automatisk mikroprosessorkontroll garanterer kontinuerlig korrekt lufthastighet. Dermed bruker kabinettet minst mulig strøm og avgir minst mulig støy
  • Frontruten gir fullstendig og komfortabel tilgang til arbeidskammeret. Dette gjør det enkelt å rengjøre og gjør det mulig å føre store gjenstander og tilbehør inn i arbeidskammeret
  • Arbeidsflaten er delt inn i seksjoner. Dette gjør at den kan rengjøres og til og med varmesteriliseres
  • Svært stillegående med et lydnivå på bare 58 dB
Bio II Advance-økomodus setter kabinettet i standbymodus: Prøven beskyttes fortsatt i kabinettet mens brukeren utfører andre oppgaver. Dermed spares energi ved å redusere varmen i kabinettet og muligheten for at filteret tettes. Dette sparer energi og reduserer lydnivået og varmeutstrålingen.
Det nyskapende og unike 4F-systemet (raskt, brukervennlig og effektivt) er et Telstar system for filterbytte. Det er enkelt å få tilgang til filtrene fra forsiden av kabinettet og bruke en unik rask enhet som klemmer / spenner ut, slik at tiden som kreves for å bytte filtrene, reduseres til fem minutter.
Konstruksjon: Skapene er laget av et 304L rustfritt stålkammer med avrundede vinkler og herdede sikkerhetsglasssider. Frontvinduet er antirefleks med UV-beskyttelse. Den er fullstendig forseglet og forhindrer brukereksponering for rømte aggressive stoffer, prøven fra omgivelseskontaminering og opprettholder renslighet av den indre overflaten av vinduet.
The Bio II Advance cabinets are independently tested and certified by TÜV Nord, the main certification body in Europe, to guarantee conformity to standard EN 12469 for Class II biological safety cabinets (30% exhaust, 70% recirculation unit). The Bio II Advance is specified for working with levels 1, 2 and 3 pathogenic agents. It also conforms to the main requirements NSF/ANSI 49 (Class II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 and AS2252.
Sertifiseringer: Bio II Advance Plus-kabinettene testes og godkjennes individuelt av TÜV Nord, hovedkontrollorganet i Europa, for å garantere at de er i samsvar med standarden EN 12469 for biologiske sikkerhetskabinetter i klasse II (enhet med 30% utslipp, 70% resirkulering). Bio II Advance er spesifisert for arbeid med sykdomsfremkallende stoffer på nivåene 1, 2 og 3. Det er også i samsvar med hovedkravene NSF/ANSI 49 (klasse II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 og AS2252.