Syklopropylamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: Aminocyclopropane
154880100 154880500 154882500
ACRO154880100EA 560 NOK
ACRO154880100 ACRO154880500 ACRO154882500
Syklopropylamin 99%
Syklopropylamin
Formel: C₃H₇N
MW: 57.1 g/mol
Kokepunkt: 49…50 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 0.824 g/cm³
Flash punkt: –25 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001301
CAS-nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
FN: 2733
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Volatile liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99 %
Titration with HCl 99.0 to 101.0 %