Syklopropylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: Aminocyclopropane
263681000 263680025 263680250 263685000
ACRO263681000EA 3525 NOK
ACRO263681000 ACRO263680025 ACRO263680250 ACRO263685000
Syklopropylamin 98%
Syklopropylamin
Formel: C₃H₇N
MW: 57.1 g/mol
Kokepunkt: 49…50 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 0.824 g/cm³
Flash punkt: –25 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001301
CAS-nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
FN: 2733
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %