Syklopropylamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Aminocyclopropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18017.0010 8.18017.0100
8.18017.0010EA 480 NOK
8.18017.0010 8.18017.0100
Syklopropylamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Syklopropylamin
Formel: C₃H₇N
MW: 57,1 g/mol
Kokepunkt: 49 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –10 °C
Tetthet: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 1 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001301
CAS-nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
FN: 2733
ADR: 3 (8),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -10 °C
Molar Mass 57.09 g/mol
Boiling Point 49 - 50 °C
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.4206 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C