Sykloheptan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
111010050 111011000 111010250
ACRO111010050EA 520 NOK
ACRO111010050 ACRO111011000 ACRO111010250
Sykloheptan 99%
Sykloheptan
Formel: C₇H₁₄
Kokepunkt: 118,4 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –12 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³
Flash punkt: 6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004147
CAS-nummer: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
FN: 2241
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value 230 to 260 mg KOH/g