Sykloheksan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
8104.1000EA 745 NOK
8104.1000 8104.2500
Sykloheksan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sykloheksan
Formel: C₆H₁₂
Kokepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
FN: 1145
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use min. 99 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.02 %