α-Acetyl-γ-butyrolactone 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
102491000 102492500 102490010
ACRO102491000EA 730 NOK
ACRO102491000 ACRO102492500 ACRO102490010
α-Acetyl-γ-butyrolactone 99+%
α-Acetyl-γ-butyrolactone
Formel: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Kokepunkt: 107…108 °C (5 mmHg)
Tetthet: 1,18 g/cm³
Flash punkt: 140 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005394
CAS-nummer: 517-23-7
EINECS: 208-235-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA