Ethyl vinyl ether 99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Stabilisering: Stabilised with potassium hydroxide
119080010 119080025 119082500
ACRO119080010EA 1225 NOK
ACRO119080010 ACRO119080025 ACRO119082500
Ethyl vinyl ether 99% stabilised
Ethyl vinyl ether
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kokepunkt: 36 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –116 °C
Tetthet: 0,75 g/cm³
Flash punkt: –45 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009248
CAS-nummer: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
FN: 1302
ADR: 3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % KOH