2-Furoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
119820050 119821000 119825000 119820025
ACRO119820050EA 340 NOK
ACRO119820050 ACRO119821000 ACRO119825000 ACRO119820025
2-Furoic acid 98%
2-Furoic acid
Formel: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Kokepunkt: 230…232 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 129…133 °C
Flash punkt: 137 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003238
CAS-nummer: 88-14-2
EINECS: 201-803-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %