Tropine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
140560250 140561000
ACRO140560250EA 1100 NOK
ACRO140560250 ACRO140561000
Tropine 98%
Tropine
Formel: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Kokepunkt: 233 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 62…64 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00180667
CAS-nummer: 120-29-6
EINECS: 204-384-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried substance)