Tropinone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
140570100 140570050 140570500
ACRO140570100EA 1075 NOK
ACRO140570100 ACRO140570050 ACRO140570500
Tropinone 99%
Tropinone
Formel: C₈H₁₃NO
MW: 139,2 g/mol
Kokepunkt: 113 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: 41…44 °C
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005549
CAS-nummer: 532-24-1
EINECS: 208-530-6
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
GC ≥98.5 %