3-Furoic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
172450250 172450050
ACRO172450250EA 2550 NOK
ACRO172450250 ACRO172450050
3-Furoic acid 99%
3-Furoic acid
Formel: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Smeltepunkt: 121…122 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005350
CAS-nummer: 488-93-7
EINECS: 207-689-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %