Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
194780250 194780500
ACRO194780250EA 815 NOK
ACRO194780250 ACRO194780500
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Dimethyl-2-aminoterephthalate
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Smeltepunkt: 132…134 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008427
CAS-nummer: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige to light green to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥98.5 %