TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) 99+% for biokjemi
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
327801000 327800250
ACRO327801000EA 1200 NOK
ACRO327801000 ACRO327800250
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) 99+% for biokjemi
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Formel: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243,28 g/mol
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007538
CAS-nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %