Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Laureth-23, Brij 35
329580010 329581000 329580025
ACRO329580010EA 2200 NOK
ACRO329580010 ACRO329581000 ACRO329580025
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formel: (C₂₀H₄₂O₅)n
Tetthet: 1,03 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043063
CAS-nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Jelly substance
Assay 29 to 31 %