1-Acetylpiperazine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
346830050 346830250
ACRO346830050EA 615 NOK
ACRO346830050 ACRO346830250
1-Acetylpiperazine 98%
1-Acetylpiperazine
Formel: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,17 g/mol
Smeltepunkt: 31…34 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00058676
CAS-nummer: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %