Retinol all trans 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO347075000EA 2500 NOK
ACRO347075000 ACRO347070010 ACRO347071000 ACRO347072500
Retinol all trans 95%
Retinol all trans
Formel: C₂₀H₃₀O
MW: 286,46 g/mol
Smeltepunkt: 61…63 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00001552
CAS-nummer: 68-26-8
EINECS: 200-683-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %