1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
367120010 367120050
ACRO367120010EA 735 NOK
ACRO367120010 ACRO367120050
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine 98%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₃F₃N₂
MW: 230,23 g/mol
Smeltepunkt: 89…92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040765
CAS-nummer: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥97.5 %