1-Boc-4-hydroxypiperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
368270050 368270250 368271000
ACRO368270050EA 890 NOK
ACRO368270050 ACRO368270250 ACRO368271000
1-Boc-4-hydroxypiperidine 97%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Smeltepunkt: 60…65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01075174
CAS-nummer: 109384-19-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %