3-Formyl-6-methoxypyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
380570010 380570050
ACRO380570010EA 560 NOK
ACRO380570010 ACRO380570050
3-Formyl-6-methoxypyridine 97%
3-Formyl-6-methoxypyridine
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Smeltepunkt: 46…54 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683446
CAS-nummer: 65873-72-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 54 °C
GC ≥96.0 %