1-(2-Aminoethyl)piperazine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
400761000 400765000 400760025
ACRO400761000EA 365 NOK
ACRO400761000 ACRO400765000 ACRO400760025
1-(2-Aminoethyl)piperazine 99%
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Formel: C₆H₁₅N₃
MW: 129,21 g/mol
Smeltepunkt: –19 °C
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005971
CAS-nummer: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
FN: 2815
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %