Diethyl terephthalate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
407450250 407451000
ACRO407450250EA 2025 NOK
ACRO407450250 ACRO407451000
Diethyl terephthalate 98%
Diethyl terephthalate
Formel: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Smeltepunkt: 42…45 °C
Flash punkt: 117 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039891
CAS-nummer: 636-09-9
EINECS: 211-249-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %