Brij® 35 10% vandig løsning, proteomics kvalitet
Leverandør: G Bioscienes
Warning
Synonymer: Brij® L23
DG003 DG004
DG003EA 4975 NOK
DG003 DG004
Brij® 35 10% vandig løsning, proteomics kvalitet
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00080891
CAS-nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6