Sykloheksan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02827.1000 1.02827.2500
1.02827.1000EA 1340 NOK
1.02827.1000 1.02827.2500
Sykloheksan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Sykloheksan
Formel: C₆H₁₂
Kokepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
FN: 1145
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM