Brij® 35 30% vandig løsning, Millipore®
Leverandør: Merck
Synonymer: Brij® L23
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01894.0100 1.01894.1000
1.01894.0100EA 470 NOK
1.01894.0100 1.01894.1000
Brij® 35 30% vandig løsning, Millipore®
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
MDL nummer: MFCD00080891
CAS-nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6