Natriumhydroksid 20%, EMPROVE® EXPERT for biofarmasøytisk produksjon low iron
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Caustic soda
4.80005.9916 4.80005.9200
4.80005.9916EA 0 NOK
4.80005.9916 4.80005.9200
Natriumhydroksid 20%, EMPROVE® EXPERT for biofarmasøytisk produksjon low iron
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Tetthet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II