2-Chloroethyldimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
8.02448.0005EA 270 NOK
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
2-Chloroethyldimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldimethylammonium chloride
Formel: C₄H₁₁Cl₂N
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012516
CAS-nummer: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 144.04 g/mol
Ignition Point 220 °C