Brij® 58 stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14727.0250 8.14727.1000
8.14727.0250EA 517 NOK
8.14727.0250 8.14727.1000
Brij® 58 stabilised, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Formel: C₅₆H₁₁₄O₂₁
MW: 1123.51 g/mol
MDL nummer: MFCD00080892
CAS-nummer: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 38 - 42 °C
Flash Point 149 °C
Density 1 g/cm3