Saccharin, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
8.20128.0250EA 610 NOK
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Saccharin
Formel: C₇H₅NO₃S
MW: 183,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00005866
CAS-nummer: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 228 - 230 °C
Molar Mass 183.18 g/mol