1-Dodecylpyridinium chloride, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: N-Laurylpyridinium chloride, Dodecylpyridinium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20546.0005 8.20546.0250 8.20546.1000 8.20546.9025
8.20546.0005EA 331 NOK
8.20546.0005 8.20546.0250 8.20546.1000 8.20546.9025
1-Dodecylpyridinium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Dodecylpyridinium chloride
Formel: C₁₇H₃₀ClN
MW: 283,88 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011987
CAS-nummer: 104-74-5
EINECS: 203-232-2
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 600 g/l (20°C)
Melting Point 87 - 89 °C
Flash Point 160 °C
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C