2-Bromoterephthalic acid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41467.0005 8.41467.0025
8.41467.0005EA 1300 NOK
8.41467.0005 8.41467.0025
2-Bromoterephthalic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromoterephthalic acid
Formel: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
MDL nummer: MFCD00002403
CAS-nummer: 586-35-6
EINECS: 209-572-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 300 °C
Molar Mass 245.02 g/mol
Synonyms 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
Hill Formula C8H5BrO4