TES sodium salt (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid sodium salt)
Leverandør: Roth Carl
Synonymer: Sodium 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)ethanesulphonate, TES sodium salt
6976.1 6976.2
ROTH6976.1EA 0 NOK
ROTH6976.1 ROTH6976.2
TES sodium salt (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid sodium salt)
TES sodium salt (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid sodium salt)
Formel: C₆H₁₄NNaO₆S
MW: 251,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00065482
CAS-nummer: 70331-82-7