Sykloheksan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83629.320EA 1950 NOK
83629.320 83629.290
Sykloheksan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Sykloheksan
Formel: C₆H₁₂
Kokepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
FN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Indeks: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC) Min. 99.50 %
Water Max. 0.0100 %
Non-volatile residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (230 nm) Min. 75.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (250 nm) Min. 98.0 %