Sykloheksan ≥99.5%, PESTINORM® for analyse av pesticidrester
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83658.320EA 1500 NOK
83658.320 83658.290 83658.400
Sykloheksan ≥99.5%, PESTINORM® for analyse av pesticidrester
Sykloheksan
Formel: C₆H₁₂
Kokepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
FN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Indeks: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l