Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A0163-25ML A0163-500ML
TCIAA0163-25MLEA 245 NOK
TCIAA0163-25ML TCIAA0163-500ML
Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥98.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Formel: C₂₂H₄₂O₄
Flash punkt: 205°C
MDL nummer: MFCD00009496
CAS-nummer: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c23eff29cad10afea927708106924fb3669ce233&vid=c23eff29cad10afea927708106924fb3669ce233&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %